Learn More
Fisherbrand™ Säurebeständige Kunststoffschläuche für Ultraschallreiniger
Bietet einen zusätzlichen Schutz bei der verwendungen von aggressiven chemischen Reinigungslösungen.
Marke: Fisherbrand™ 2070910000
Beschreibung
- Zusätzlicher Schutz vor aggressiven chemischen Reinigungslösungen
- Die mitgelieferte passgenaue Abdeckung verhindert Leckagen und Verschüttungen.
Spezifikation
Säureresistente Wanne | |
Ultraschallreiniger, S 180, S 180/H | |
Kunststoff |
11.0 L | |
Kunststoffabdeckung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Säurebeständige Kunststoffschläuche für Ultraschallreiniger > Für S180, S180/H
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur