Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer für Impfstoff-Kühl/Gefrierkombination
Überwacht mit dem enthaltenen temperaturgepufferten Sensor die Temperatur von Impfstoffen in Gefriergeräten, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Kühlschränken
70.80 CHF - 149.00 CHF
Spezifikation
Flaschenfüllung | Glykol |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, A2LA, NIST |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Überwachung der Temperatur in Kühlschränken und Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren |
Höhe (angloamerikanisch) | 0,75 in. |
Höhe (metrisch) | 1.9 cm |
Produktcode | Marke | Flaschengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flaschengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11749745
|
Fisherbrand™
90008-87 |
5 ml |
70.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11873460
|
Fisherbrand™
90008-35 |
10 ml |
149.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Überwacht mit dem enthaltenen temperaturgepufferten Sensor die Temperatur von Impfstoffen in Gefriergeräten, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Kühlschränken. Das Fisherbrand™ Traceable™ Impfstoff-Gefriergerät-/Kühlschrankthermometer enthält eine Sonde, die in einer Glykollösung versiegelt ist und den Sensor bei Öffnung der Kühlschranktüren isoliert.
- Dreifachanzeige zeigt die minimale/maximale Temperatur und die aktuelle Temperatur an, Wechsel zwischen °F/°C möglich
- Flasche isoliert den Sensor vor raschen Temperaturwechseln bei geöffneter Kühlschranktür
- 15-077-720 verfügt über eine 5 ml-Flasche für Impfstoffe, 06-664-11 über eine 10 ml-Flasche
- Glykolgefüllte Glasflasche simuliert Impfstofftemperatur und passt in Tabletts
- Sonde wird in der Glykollösung versiegelt, die wiederum den Sensor isoliert, wenn die Kühlschranktür geöffnet wird
- Durch das Mikrokabel kann die Kühlschranktür geschlossen werden
- Durch die Speicherung der Minimal-/Maximaltemperatur können hohe und niedrige Temperaturen über Nacht, an Wochenenden oder über einen beliebigen Zeitraum überwacht werden
- Alarm ist in Schritten von 1 °C programmierbar und ertönt kontinuierlich, wenn die Temperatur den Sollwert übersteigt oder unterschreitet und kann manuell abgeschaltet werden
- Stoßfestes und chemisch beständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Temperaturbereich: -50 bis +70 °C/-58 bis +158 °F
- Auflösung: 1° Genauigkeit: ±1C
Certifications
Die Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt. Sie bestätigt die Rückverfolgbarkeit nach NIST-Normen.
Spezifikation
Glykol | |
Zur Überwachung der Temperatur in Kühlschränken und Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren | |
1.9 cm | |
7 cm | |
ABS-Kunststoff | |
4 oz. | |
2,75 in. | |
70 °C | |
-50 °C | |
-58 bis +158 °F | |
Refrigerators/Freezers | |
±1 °C |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
0,75 in. | |
10 Zoll | |
25.4 cm | |
1 °C | |
Fridge/Freezer Digital Thermometer | |
158 °F | |
-58 °F | |
-50°bis +70°C | |
Yes | |
AA Alkaline (1) | |
Digital-LCD |