Learn More
Traceable™ One-Shot-Leitfähigkeitsstandards
Verhindert die Kontamination durch Kalibrierung im Einmalbehälter. Fisherbrand™ Traceable™ One-Shot-Leitfähigkeitsstandards sind zu 100 % mit allen Leitfähigkeitsmessgeräten kompatibel.
43.20 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | One-Shot Conductivity Standards |
---|---|
CAS | 7447-40-7 |
Menge | 100 ml; 6/Packung |
Typ | 150000 Microsiemens/Micromhos |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kalibrierung und Lagerung von Leitfähigkeitsmessgeräten/-sonden |
Produktcode | Marke | Konzentration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konzentration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11724256
|
Fisherbrand
98769-47 |
150,000 μS/μ℧ |
43.20 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11734256
|
Fisherbrand
98769-48 |
200,000 μS/μ℧ |
43.20 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Verhindert die Kontamination durch Kalibrierung im Einmalbehälter. Fisherbrand™ Traceable™ One-Shot-Leitfähigkeitsstandards sind zu 100 % mit allen Leitfähigkeitsmessgeräten kompatibel.
- Nennwert: 150000 Micro (mhos/siemens)
- Zertifiziertes Referenzmaterial
- Genauigkeit: Die im Zertifikat angegebene Unsicherheit, oder ±0.25 Mikrosiemens oder ±0.25 %
- Inhalt: 6er-Packung mit 100 ml-Behältern, Schritt-für-Schritt-Kalibrierungsanweisungen, individuelle Temperaturkompensationsdiagramme, Informationen zur Rückverfolgbarkeit, Traceable® Bescheinigung
Spezifikation
One-Shot Conductivity Standards | |
100 ml; 6/Packung | |
Kalibrierung und Lagerung von Leitfähigkeitsmessgeräten/-sonden | |
MFCD00011360 | |
[Cl-].[K+] | |
4873 |
7447-40-7 | |
150000 Microsiemens/Micromhos | |
ClK | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
74.548 | |
CHEBI:32588 |