Learn More
Traceable™ One-Shot-Leitfähigkeitsstandards
Verhindert die Kontamination durch Kalibrierung im Einmalbehälter. Fisherbrand™ Traceable™ One-Shot-Leitfähigkeitsstandards sind zu 100 % mit allen Leitfähigkeitsmessgeräten kompatibel.
Marke:  Fisherbrand 98769-47
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11724256
  • 43.20 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 27-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verhindert die Kontamination durch Kalibrierung im Einmalbehälter. Fisherbrand™ Traceable™ One-Shot-Leitfähigkeitsstandards sind zu 100 % mit allen Leitfähigkeitsmessgeräten kompatibel.
  • Nennwert: 150000 Micro (mhos/siemens)
  • Zertifiziertes Referenzmaterial
  • Genauigkeit: Die im Zertifikat angegebene Unsicherheit, oder ±0.25 Mikrosiemens oder ±0.25 %
  • Inhalt: 6er-Packung mit 100 ml-Behältern, Schritt-für-Schritt-Kalibrierungsanweisungen, individuelle Temperaturkompensationsdiagramme, Informationen zur Rückverfolgbarkeit, Traceable® Bescheinigung
Spezifikation
Spezifikation
One-Shot Conductivity Standards
7447-40-7
Kalibrierlösung
Kalibrierung und Lagerung von Leitfähigkeitsmessgeräten/-sonden
MFCD00011360
[Cl-].[K+]
74.548
CHEBI:32588
150,000 μS/μ℧
100 ml; 6/Packung
150000 Microsiemens/Micromhos
ClK
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Kalium; Chlorid
4873