Learn More
Traceable™ One-Shot-Leitfähigkeitsstandards
Verhindert die Kontamination durch Kalibrierung im Einmalbehälter. Fisherbrand™ Traceable™ One-Shot-Leitfähigkeitsstandards sind zu 100 % mit allen Leitfähigkeitsmessgeräten kompatibel.
Marke:  Fisherbrand 98769-48
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11734256
  • 44.30 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verhindert die Kontamination durch Kalibrierung im Einmalbehälter. Fisherbrand™ Traceable™ One-Shot-Leitfähigkeitsstandards sind zu 100 % mit allen Leitfähigkeitsmessgeräten kompatibel.
  • Nennwert: 150000 Micro (mhos/siemens)
  • Zertifiziertes Referenzmaterial
  • Genauigkeit: Die im Zertifikat angegebene Unsicherheit, oder ±0.25 Mikrosiemens oder ±0.25 %
  • Inhalt: 6er-Packung mit 100 ml-Behältern, Schritt-für-Schritt-Kalibrierungsanweisungen, individuelle Temperaturkompensationsdiagramme, Informationen zur Rückverfolgbarkeit, Traceable® Bescheinigung
Spezifikation
Spezifikation
One-Shot Conductivity Standards
7447-40-7
200,000 μS/μ℧
Calibration of Conductivity Instrument
Kalibrierung und Lagerung von Leitfähigkeitsmessgeräten/-sonden
Conductivity Standard
200000 Microsiemens/Micromhos
Kalium; Chlorid
4873
CHEBI:32588
Bottle
ClK
MFCD00011360
Clear
Soluble in water
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
[Cl-].[K+]
74.548
6 x 100 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Traceable™ One-Shot-Leitfähigkeitsstandards > 200000 Microsiemens/Micromhos