Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Hochpräzise Thermometer
Überwacht Einlass und Auslass gleichzeitig. Fisherbrand Traceable Hi-Accuracy Thermometer zeichnet Zeit und Datum für MIN/MAX-Messungen auf.
102.00 CHF - 150.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | NIST, ITS-90, ISO 17025, A2LA |
---|---|
Tiefe (angloamerikanisch) | 0,75 in. |
Tiefe (metrisch) | 1.9 cm |
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde | 0,12 in. |
Durchmesser (metrisch) Sonde | 3.05 mm |
Includes: Sonde(n), zwei AA-Batterien, Ständer, Magnetstreifen, Velcro™-Klettband, Wandhalterung, Traceable™-Bescheinigung
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12950831
|
Fisherbrand™
93676-51 |
Edelstahlsonde, zwei AA-Batterien, Ständer, Velcro™-Magnetstreifen, Wandhalterung, Traceable™ Bescheinigung | N/A | |||||||
11761445
|
Fisherbrand™
93676-56 |
Zwei Edelstahlsonden, zwei AA-Batterien, Ständer, Velcro™-Magnetstreifen, Wandhalterung, Traceable™-Bescheinigung |
150.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Zwei optische (LEDs) und zwei akustische Alarmsignale
- Alarme können in 0.1°-Schritten programmiert werden
- Eindringtiefe der Sondenspitze 0.33 Zoll
- Edelstahlsonde mit einem Durchmesser von 0.125 Zoll, einer Stiellänge von 6.25 Zoll, einer Gesamtlänge von 9 Zoll und einer Kabellänge von 5 Fuß
- Erhältlich mit einer oder zwei Sonden
Certifications
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Compliance
Entspricht ITS-90, Internationaler Temperatur-Standard
Spezifikation
NIST, ITS-90, ISO 17025, A2LA | |
1.9 cm | |
3.05 mm | |
Zur Messung der Temperatur in Wasserbädern, Küvetten, Gassystemen, Reagenzien, Inkubatoren, Pharmazeutika, Erdölprodukten, Nahrungsmitteln, Abwässern | |
10.79 cm | |
6.25 in. | |
152.4 cm | |
Plastic | |
5 oz. | |
2,75 in. | |
9 in. | |
70 °C | |
-50 °C | |
Yes | |
±0,3 °C | |
6,98 cm |
0,75 in. | |
0,12 in. | |
9 x 2.75 x 4.25 Zoll (22.86 x 6.98 x 10.79 cm) | |
4,25 in. | |
5 ft. | |
230 mm | |
15.87 cm | |
0.01°C | |
141.7 g | |
Traceable Thermometer | |
158 °F | |
-58 °F | |
-50°bis +70°C | |
AA | |
LED |