Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Hochpräzise Thermometer
Überwacht Einlass und Auslass gleichzeitig. Fisherbrand Traceable Hi-Accuracy Thermometer zeichnet Zeit und Datum für MIN/MAX-Messungen auf.
Marke:  Fisherbrand™ 93676-51
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12950831
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: Sonde(n), zwei AA-Batterien, Ständer, Magnetstreifen, Velcro™-Klettband, Wandhalterung, Traceable™-Bescheinigung
Beschreibung
Beschreibung
  • Zwei optische (LEDs) und zwei akustische Alarmsignale
  • Alarme können in 0.1°-Schritten programmiert werden
  • Eindringtiefe der Sondenspitze 0.33 Zoll
  • Edelstahlsonde mit einem Durchmesser von 0.125 Zoll, einer Stiellänge von 6.25 Zoll, einer Gesamtlänge von 9 Zoll und einer Kabellänge von 5 Fuß
  • Erhältlich mit einer oder zwei Sonden
Certifications
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Compliance
Entspricht ITS-90, Internationaler Temperatur-Standard
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Hochpräzise Thermometer > Mit einer Sonde