Learn More
Fisherbrand™ SureOne leere Racks zum Nachfüllen
Für den Einsatz mit den Fisherbrand SureOne Universal-Pipettenspitzen
Marke: Fisherbrand™ T1000ER-FIS
15.43 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Einsätze (nicht enthalten) passen bündig in das Gestell und ermöglichen ein einfaches Mehrkanalpipettieren
- Der eingekerbte Verschluss ist so konzipiert, das der Deckel zur Belüftung im Autoklav offen bleibt
- Der erhöhte Deckelrand verhindert das Verrutschen der Gestelle beim Stapeln und beim Transport im Labor
- Der Sicherheitsverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand und verhindert ein Aufspringen des Deckels, falls der Behälter herunterfällt.
- Der Einsatz rastet fest ein, sodass ein Herausheben beim Pipettieren verhindert wird.
- Der Klappdeckel kann entweder mit Scharnier oder als abnehmbarer Deckel genutzt werden. Das Scharnier stört nicht beim Pipettieren mit einer Mehrkanalpipette
Bestellinformation
Einsätze sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Leeres Gestell | |
Standardpipettenspitzen (1.250 μl) | |
1250 μL |
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors