Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ abgeschrägte Pipettenspitzen, Universalformat: 1 bis 200 μl
Komplettes Sortiment an universell einsetzbaren, abgeschrägten Pipettenspitzen
29.66 CHF - 79.15 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 1 bis 200 μl |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
Länge (metrisch) | 51 mm |
Spitzenform | Abgeschrägt |
Produktcode | Marke | Sterilität | Farbe | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Farbe | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11903436
![]() |
Fisherbrand™
T090RS-FIS |
Steril | Gelb | Aufklappbares Gestell |
33.46 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11963426
![]() |
Fisherbrand™
T070RNS-FIS |
Steril | klar | Aufklappbares Gestell |
31.25 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11578412
![]() |
Fisherbrand™
T070RLN-FIS |
Unsteril | klar | Nachfülldeck |
68.35 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10678325
![]() |
Fisherbrand™
T070RN-FIS |
Unsteril | klar | Aufklappbares Gestell |
79.15 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11983426
![]() |
Fisherbrand™
T090R-FIS |
Unsteril | Gelb | Aufklappbares Gestell |
29.66 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11913436
![]() |
Fisherbrand™
T090RL-FIS |
Unsteril | Gelb | Nachfüllpackung |
69.20 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Komplettes Sortiment an universell einsetzbaren, abgeschrägten Pipettenspitzen
- Alle sterilen Spitzen sind in Schrumpffolie verpackt und zertifiziert frei von RNase, DNase, ATP, Pyrogen, Bioburden, PCR-Inhibitoren, Endotoxin und DNA
- Alle nicht sterilen Spitzen (im Gestell und lose) ohne Filter sind zertifiziert frei von RNase, DNase und DNA.
SureOne Rack – Leistungsmerkmale
- Die Einsätze schließen bündig mit dem Rack ab und erleichtern so die Verwendung mit Mehrkanalpipetten
- Bei Bedarf kann der Deckel eingerastet werden, sodass er z. B. beim Autoklavieren offen bleibt
- Der Deckelrand ermöglicht sicheres Stapeln und verhindert, dass die Racks beim Stapeln und auf Laborwagen verrutschen.
- Der Sicherheitsverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand und verhindert ein Aufspringen des Deckels, wenn der Behälter herunterfällt.
- Der Einsatz rastet fest ein, sodass ein Herausheben beim Pipettieren verhindert wird.
- Der Klappdeckel kann entweder mit Scharnier oder als abnehmbarer Deckel genutzt werden. Das Scharnier stört nicht beim Pipettieren mit einer Mehrkanalpipette.
- In alle Bauteile des Gestells eingeprägtes Recycling-Logo
- Die Einsätze lassen sich leicht in Racks platzieren und aus Racks entnehmen; sie haben einen festen Sitz, weil sie am Rack einrasten.
- Alle Einsätze enthalten zur Chargennachverfolgbarkeit die Fisherbrand-Teilenummer, das Spitzenvolumen und die Chargennummer
- Eingerückte Einsatzöffnungen verhindern, dass sich die Spitzen bewegen, und stabilisieren sie für Mehrkanal-Arbeiten.
- Der Kontaktclip verhindert unnötigen Kontakt mit den Spitzen beim Einklemmen der Einsätze
- Mehrkanal-Design, alle Einsätze haben 96-Well-Format
- Robustes, nicht biegsames Design für sicheren Verschluss jeder Spitze
- Die Produktinformationen sind auf die Verpackung aufgedruckt
- Die Staubklappe schützt das Produkt vor Kontamination
- Eingestanzte Grifflöcher ermöglichen ein einfaches Herausziehen des Produkts
- Die Aussparung in der Verpackung erleichtert das Entnehmen der Einsätze
- Die Nachfüllpackungen sparen im Vergleich zur Verpackung im Gestell 58 % an Platz auf der Arbeitsfläche ein und reduziert den Kunststoffabfall um 52 %.
Bestellinformation
Verpackungsoptionen sind Großpackung, Racks, sterile Racks und Nachfüllpackungen.
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
2 in. | |
Abgeschrägt | |
Nein |
Autoklavierbar | |
51 mm | |
Universelle Passform | |
SureOne |