Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ abgeschrägte Pipettenspitzen, Universalformat: 1 bis 200 μl
Komplettes Sortiment an universell einsetzbaren, abgeschrägten Pipettenspitzen
Marke: Fisherbrandâ„¢ T090RL-FIS
22.96 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24164" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Komplettes Sortiment an universell einsetzbaren, abgeschrägten Pipettenspitzen
- Alle sterilen Spitzen im Rack sind in Schrumpffolie verpackt und als frei von RNase, DNase, ATP, Pyrogen, Bioburden, PCR-Inhibitoren, Endotoxin und DNA zertifiziert.
- Alle nicht sterilen Spitzen im Rack oder in Großpackung sind als frei von RNase, DNase und DNA zertifiziert.
SureOne Rackmerkmale
- Die Einsätze schließen bündig mit dem Rack ab und erleichtern so die Verwendung mit Mehrkanalpipetten.
- Der Deckel wird eingerastet, so dass er beim Autoklavieren offen bleibt.
- Der SureStack Deckelrand verhindert, dass die Racks verrutschen, wenn sie gestapelt sind oder innerhalb des Labors transportiert werden.
- Der Sicherheitsverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand und verhindert ein Aufspringen des Deckels, falls der Behälter herunterfällt.
- Der Einsatz rastet fest ein, so dass ein Herausheben beim Pipettieren verhindert wird.
- Der umdrehbare Klappdeckel kann entweder mit Scharnier oder als abnehmbarer Deckel genutzt werden; das Scharnier stört nicht beim Pipettieren mit einer Mehrkanalpipette.
- Alle Komponenten der Racks sind mit dem Recycling-Logo gekennzeichnet.
- Die Einsätze sind einfach im Rack zu platzieren und daraus zu entfernen und können für einen besonders sicheren Sitz am Rack festgeklemmt werden.
- Chargenrückverfolgbarkeit: Auf allen Einsätzen ist die Fisherbrand Artikelnummer, das Spitzenvolumen und die Chargennummer angegeben.
- Profilierte Öffnungen für die Einsätze verhindern die Bewegung der Spitzen und sorgen für deren Stabilisierung beim Arbeiten mit Mehrkanalpipetten.
- Die Kontaktklemme verhindert unnötigen Kontakt mit den Spitzen beim Einrasten der Einsätze.
- Mehrkanal-Design: Alle Einsätze sind im 96-Well-Format.
- Robustes, steifes Design sorgt für die sichere Dichtung jeder Spitze.
- Die Produktinformationen sind auf die Verpackung aufgedruckt.
- Die Staubklappe schützt das Produkt vor Kontamination.
- Eingestanzte Grifflöcher ermöglichen ein einfaches Herausziehen des Produkts.
- Die Aussparung in der Verpackung erleichtert das Entnehmen der Einsätze.
- Dank dem Nachfüllpackungsdesign wird im Vergleich zu im Rack verpackten Spitzen 58% Platz auf dem Labortisch eingespart; Kunststoffabfälle werden um 52% reduziert.
Bestellinformation
Verpackungsoptionen sind Großpackung, Racks, sterile Racks und Nachfüllpackungen.
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
51 mm | |
Nachfüllpackung | |
Universelle Passform | |
SureOne |
Ungefiltert | |
Gelb | |
2 in. | |
RNase-, DNase- und DNA-frei | |
Abgeschrägte Enden | |
Nein |
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
Aktionen
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24164Gültig bis zum: 2025-05-31
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13