Learn More
Fisherbrand™ Save-It™ Röhrchenverschlüsse
Feste, auslaufsichere Dichtungen schützen Mitarbeiter und Proben
37.75 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Material | Elastomer-Copolymer |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Reagenzgläser, Zentrifugenröhrchen, Spezialröhrchen, evakuierte Blutentnahmeröhrchen |
Produktcode | Marke | Farbe | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15364719
![]() |
Fisherbrand™
A21068FIS |
Grün | 12 bis 13 mm |
37.75 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Einhandbedienung
- Kann zur Probenentnahme durch die Kappe mit Messsystemen mit geschlossenem Röhrchen durchstochen werden
- Beeinträchtigt nicht die gebräuchlichsten Methoden zur Chemie-, Koagulations- und Arzneimittelüberwachung
- Zum Einsetzen von Reagenzgläsern, Zentrifugenröhrchen, Spezialröhrchen und entleerten Blutentnahmeröhrchen
- Direkte Probenentnahme durch die Kappe mit Messsystemen mit geschlossenem Röhrchen
- Unzerbrechlich und abfallsicher
- Sicherer Sitz auch bei strengsten Verfahren wie Rührvorgang, Zentrifugation, Kühlung und Einfrieren
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Elastomer-Copolymer | |
Unsteril | |
Reagenzgläser, Zentrifugenröhrchen, Spezialröhrchen, evakuierte Blutentnahmeröhrchen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Save-It™ Röhrchenverschlüsse