Learn More
Fisherbrand™ Save-It™ Röhrchenverschlüsse
GREENER_CHOICE
Feste, auslaufsichere Dichtungen schützen Mitarbeiter und Proben
Marke:  Fisherbrand™ A21068FIS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15364719
  • 39.70 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einhandbedienung
  • Kann zur Probenentnahme durch die Kappe mit Messsystemen mit geschlossenem Röhrchen durchstochen werden
  • Beeinträchtigt nicht die gebräuchlichsten Methoden zur Chemie-, Koagulations- und Arzneimittelüberwachung
  • Zum Einsetzen von Reagenzgläsern, Zentrifugenröhrchen, Spezialröhrchen und entleerten Blutentnahmeröhrchen
  • Direkte Probenentnahme durch die Kappe mit Messsystemen mit geschlossenem Röhrchen
  • Unzerbrechlich und abfallsicher
  • Sicherer Sitz auch bei strengsten Verfahren wie Rührvorgang, Zentrifugation, Kühlung und Einfrieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Grün
12 bis 13 mm
Reagenzgläser, Zentrifugenröhrchen, Spezialröhrchen, evakuierte Blutentnahmeröhrchen
Elastomer-Copolymer
0.47 bis 0.51 Zoll
Unsteril
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Save-It™ Röhrchenverschlüsse > 12 oder 13 mm-Verschlüsse; Grün