Learn More
Fisherbrand™ Rundküvetten
Zur Verwendung in handelsüblichen Kolorimetern und Spektralphotometern.
Marke: Fisherbrand™ 14385900D
Beschreibung
Zur Verwendung in handelsüblichen Kolorimetern und Spektralphotometern.
- Die Referenzmarkierung nahe der Oberseite erleichtert die Neupositionierung.
- Aus Borosilikatglas.
- Erhältlich in Verpackungen zu 36 Stück
Spezifikation
Küvette | |
105 mm | |
Rund |
Borosilikatglas | |
Coleman™ Jr. II | |
19mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Rundküvetten > Durchmesser x Höhe:19 x 105mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur