Learn More
Fisherbrand™ RNase-freie Einweg-Pelletstößel
Zur Gewährleistung der Reinheit einzeln verpackt
92.56 CHF - 138.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Ja
Farbe Blau
Kapazität (angloamerikanisch) 0,05 oz.
Kapazität (metrisch) 1,5 ml
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Kapazität (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Kapazität (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16339635
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
12141368
Mit Röhrchen 0,05 oz.
138.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
13236679
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
12141364
Ohne Röhrchen 0,05 oz.
92.56 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Gewährleistung der Reinheit einzeln verpackt
  • RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
  • Volumen: 1,5 ml
Spezifikation
Spezifikation
Ja
0,05 oz.
Polypropylen
Ja
Ja
0,05 oz, 1,5 ml
Blau
1,5 ml
Pellet Pestle
2,75 in.
70mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ RNase-freie Einweg-Pelletstößel