Learn More
Fisherbrand™ RNase-freie Einweg-Pelletstößel
Beschreibung
Zur Gewährleistung der Reinheit einzeln verpackt
- RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
- Volumen: 1,5 ml
Spezifikation
Ja | |
0,05 oz. | |
Polypropylen | |
Ja | |
Ja | |
70mm |
Blau | |
1,5 ml | |
Pellet Pestle | |
2,75 in. | |
Mit Röhrchen | |
0,05 oz, 1,5 ml |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ RNase-freie Einweg-Pelletstößel > Mit Röhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur