Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Polyethylen-Dipper
500 ml-Becher mit langen Griffen zum Entnehmen von Proben aus großen Tanks.
60.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schöpflöffel |
---|---|
Material | HDPE |
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Entfernen von Proben aus großen Tanks |
Breite (angloamerikanisch) | 5 in. |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Griff | Länge (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Griff | Länge (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16572440
|
Fisherbrand™
142425 |
6 ft. | 1,8 m |
60.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
500 ml-Becher mit langen Griffen zum Entnehmen von Proben aus großen Tanks.
- Leichtes, strapazierfähiges Polyethylen
- Der graduierte Becher verfügt über zwei Ausgießöffnungen für die einfache Bedienung mit der linken oder rechten Hand
- Der Griff verfügt über ein “leicht zu handhabendes” Ende für eine sichere Handhabung unter widrigen Bedingungen
Bestellinformation
Dipper in weiteren Größen erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter, um zu bestellen.
Spezifikation
Schöpflöffel | |
500 mL | |
5 in. |
HDPE | |
Zum Entfernen von Proben aus großen Tanks | |
12,7 cm |