Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Polyethylen-Dipper
500 ml-Becher mit langen Griffen zum Entnehmen von Proben aus großen Tanks.
Marke:  Fisherbrand™ 142425
54.21 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16572440
  • 60.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
500 ml-Becher mit langen Griffen zum Entnehmen von Proben aus großen Tanks.
  • Leichtes, strapazierfähiges Polyethylen
  • Der graduierte Becher verfügt über zwei Ausgießöffnungen für die einfache Bedienung mit der linken oder rechten Hand
  • Der Griff verfügt über ein “leicht zu handhabendes” Ende für eine sichere Handhabung unter widrigen Bedingungen
Bestellinformation
Dipper in weiteren Größen erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter, um zu bestellen.
Spezifikation
Spezifikation
Schöpflöffel
500 mL
78,5 x 5 x 4,25 in. (199,4 x 12,7 x 10,79 cm)
10,79 cm
6 ft.
1,8 m
12,7 cm
HDPE
Zum Entfernen von Proben aus großen Tanks
4,25 in.
78,5 in.
199,4 cm
5 in.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Polyethylen-Dipper > Grifflänge: 6 ft. (3,6m)