Learn More
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 2,0 ml
GREENER_CHOICE
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
7.15 CHF - 40.00 CHF
Spezifikation
Art der Kappe Schnappverschluss, flach
Zertifizierung/Konformität RNase-/DNase-frei
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 2 ml
Länge (metrisch) 40,6mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12300323
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
508-GRD-B-PFB
Blau
20.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12320333
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
508-GRD-Y-PFB
Gelb
9.55 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11393613
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
508-GRD-PFB
Naturfarben
40.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12390323
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
508-GRD-R-PFB
Rot
9.60 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12360323
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
508-GRD-O-PFB
Orange
9.05 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12320323
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
508-GRD-G-PFB
Grün
17.30 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12380313
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
508-GRD-A-PFB
Bernsteinfarben
9.05 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12330323
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
508-GRD-MIX-PFB
Divers
7.15 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Fassungsvermögen 2.0 ml
  • Aus hochtransparentem Polypropylen
  • Graduierung in 0.25 ml-Schritten
  • Beständig gegen 30,000 x g
  • Einfach zu öffnende Verschlüsse mit Nadeleinstichpunkt und texturiertem Beschriftungsbereich
  • Beschriftungsbereich an der Röhrchenaußenseite
  • Die stark polierte Innenseite gewährleistet maximale Probenrückgewinnung
  • Temperaturbereich: -80 bis +121 °C
  • Für alle Standardrotoren
  • Pyrogenfrei
  • 15 Minuten lang autoklavierbar bei 121 °C/15 psi
Bestellinformation
Lieferbar in acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben.
Spezifikation
Spezifikation
Schnappverschluss, flach
Autoklavierbar
40,6mm
Nadeleinstichstelle
Ja
30000xG
RNase-/DNase-frei
2 ml
Polypropylen
Etikettbereich
Flacher Schnappverschluss
11mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 2,0 ml