Learn More
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 2,0 ml
GREENER_CHOICE
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Marke:  Fisherbrand™ 508-GRD-A-PFB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12380313
  • 9.05 CHF / 500 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Fassungsvermögen 2.0 ml
  • Aus hochtransparentem Polypropylen
  • Graduierung in 0.25 ml-Schritten
  • Beständig gegen 30,000 x g
  • Einfach zu öffnende Verschlüsse mit Nadeleinstichpunkt und texturiertem Beschriftungsbereich
  • Beschriftungsbereich an der Röhrchenaußenseite
  • Die stark polierte Innenseite gewährleistet maximale Probenrückgewinnung
  • Temperaturbereich: -80 bis +121 °C
  • Für alle Standardrotoren
  • Pyrogenfrei
  • 15 Minuten lang autoklavierbar bei 121 °C/15 psi
Bestellinformation
Lieferbar in acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnappverschluss, flach
Autoklavierbar
Bernsteinfarben
Polypropylen
Etikettbereich
Flacher Schnappverschluss
11 mm
RNase-/DNase-frei
2 ml
40,6 mm
Nadeleinstichstelle
Ja
30000 x g
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    28
    Stunden
    19
    Minuten
    48
    Sekunden
    9
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 2,0 ml > Braun; 2,0 ml; AD x L: 11 x 40,6 mm