Learn More
Fisherbrand™ Schwarze Mikrozentrifugenröhrchen: 1,5 ml
Für lichtempfindliche Proben erhältlich in rein Schwarz. Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen, schwarz: Das 1,5 ml-Format wird mit aufgesetzten flachen Verschlüssen, die eine einfache Einhandbedienung ermöglichen, geliefert. Sie bestehen aus 100 % reinem Polypropylen, sind autoklavierbar und Einwegartikel.
Marke: Fisherbrand™ HS4323K
19.52 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zertifiziert DNase-, RNase- und pyrogenfrei
- Rückverfolgbarkeit von Charge zu Charge mit einfacher Aufreißpackung
- Mattierter Beschriftungsbereich und mit Spritze durchstechbarer Verschluss
- Angebrachte flache Verschlüsse
Spezifikation
Polypropylen | |
Schwarz | |
Ja | |
Autoklavierbar | |
Konisch | |
Ja |
Schwarz | |
1,5 ml | |
Polypropylen | |
40,06 mm | |
13,4 mm |