Learn More
Fisherbrand™ Porcelain Buchner Funnels with Fixed Perforated Plates
For suction filtration applications
19.76 CHF
Spezifikation
Material | Porzellan |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Suction filtration applications |
Enthält | Fixed perforated plate |
Menge | Jeweils |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Durchmesser (metrisch) Platte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Durchmesser (metrisch) Platte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17892336
|
Fisherbrand™
FB966F |
320 mL | 90mm | 100mm |
19.76 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
For suction filtration applications
- Autoclavable
- Highly resistant to chemical attack
- Without cover
- Glazed inside and outside with the exception of the rim
Spezifikation
Porzellan | |
Suction filtration applications | |
Jeweils |
Ja | |
Fixed perforated plate | |
Büchner-Trichter |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Porcelain Buchner Funnels with Fixed Perforated Plates