Learn More
Fisherbrand™ Polyethylen-Probenfläschchen mit Klappverschluss
Zum allgemeinen Gebrauch.
87.60 CHF - 88.65 CHF
Spezifikation
Material | LDPE, Polyethylen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur allgemeinen Anwendung |
Enthält | Klappverschluss |
Typ | Fläschchen |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Volumen (angloamerikanisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Volumen (angloamerikanisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16428115
|
Fisherbrand™
|
0,5 in. | 1 dr. | 2,5 ml |
87.60 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17206904
|
Fisherbrand™
|
0.86 in. | 2.75 dr. | 7 mL |
88.65 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Zum allgemeinen Gebrauch.
- Strapazierfähiges, leichtes Polyethylen
- Unzerbrechlich
- Beständig gegen Temperaturen bis 80 °C (176 °F).
- Klappdeckel mit Schnappverschluss können nicht verloren gehen und sorgen für einen festen Sitz
Spezifikation
LDPE, Polyethylen | |
Zur allgemeinen Anwendung | |
Klappverschluss | |
Fläschchen |