Learn More
Fisherbrand™ Polyethylen-Probenfläschchen mit Klappverschluss
Zum allgemeinen Gebrauch.
Marke: Fisherbrand™ 033381E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zum allgemeinen Gebrauch.
- Strapazierfähiges, leichtes Polyethylen
- Unzerbrechlich
- Beständig gegen Temperaturen bis 80 °C (176 °F).
- Klappdeckel mit Schnappverschluss können nicht verloren gehen und sorgen für einen festen Sitz
Spezifikation
0.86 in. | |
LDPE, Polyethylen | |
Zur allgemeinen Anwendung | |
Klappverschluss | |
7 mL | |
Schnappverschluss | |
100 Cs. | |
Fläschchen |
22 mm | |
7 mL | |
1.23 in. | |
2.75 dr. | |
Nicht autoklavierbar | |
32 mm | |
1 mm (Wall) |