Learn More
Fisherbrand™ Polyethylen-Probenfläschchen mit Klappverschluss
Beschreibung
Zum allgemeinen Gebrauch.
- Strapazierfähiges, leichtes Polyethylen
- Unzerbrechlich
- Beständig gegen Temperaturen bis 80 °C (176 °F).
- Klappdeckel mit Schnappverschluss können nicht verloren gehen und sorgen für einen festen Sitz
Spezifikation
LDPE-Probenfläschchen, 2,5 ml | |
Durchscheinend | |
LDPE, Polyethylen | |
Ja | |
Zur allgemeinen Anwendung | |
1,24 in. | |
100 | |
80 °C | |
2,5 mL | |
Nicht autoklavierbar | |
31,5 mm | |
1 mm (Wand) |
0,5 in. | |
14 mm | |
Unsteril | |
2,5 ml | |
Nein | |
Klappverschluss | |
176 °F | |
1 dr. | |
LDPE | |
Schnappverschluss, einsteckbarer Klappdeckel | |
100/Karton | |
Fläschchen |