Learn More
Fisherbrand™ Ostwald-Folin Pipets
High-volume accuracy at a reasonable price.
157.00 CHF
Spezifikation
Kalibriert Ja
Zertifizierung/Konformität NNN-P-340B
Material Borosilikatglas
Typ Ostwald-Folin-Pipette
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Genauigkeit Volumen (metrisch) Min. Durchflusszeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Genauigkeit Volumen (metrisch) Min. Durchflusszeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
17876237
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11-382-32L
±0,02 ml 10 mL 5 s
157.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
High-volume accuracy at a reasonable price.
  • Tapered bulbs
  • Borosilicate glass with permanent amber markings
  • Tuf-Temp™-treated to reduce chipping
  • Accuracy printed on each pipet
  • Accuracy equivalent to that of Class A volumetric
Bestellinformation
Erhältlich als PersonaPet™ personalisierte Pipetten
Compliance
Calibrated To Deliver/Blow Out. Meet Fed. Spec. NNN-P-340B (or latest revision).
Spezifikation
Spezifikation
Ja
NNN-P-340B
Borosilikatglas
Ostwald-Folin-Pipette
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ostwald-Folin Pipets