Learn More
Fisherbrand™ Ostwald-Folin Pipets
High-volume accuracy at a reasonable price.
Marke:  Fisherbrand™ 11-382-32L
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17876237
  • 157.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
High-volume accuracy at a reasonable price.
  • Tapered bulbs
  • Borosilicate glass with permanent amber markings
  • Tuf-Temp™-treated to reduce chipping
  • Accuracy printed on each pipet
  • Accuracy equivalent to that of Class A volumetric
Bestellinformation
Erhältlich als PersonaPet™ personalisierte Pipetten
Compliance
Calibrated To Deliver/Blow Out. Meet Fed. Spec. NNN-P-340B (or latest revision).
Spezifikation
Spezifikation
±0,02 ml
NNN-P-340B
5 s
Gelb
Ostwald-Folin-Pipette
Ja
Borosilikatglas
0,338 oz.
10 mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ostwald-Folin Pipets > Capacity: 10.0mL