Learn More
Fisherbrand™ Klebebandspender für mehrere Rollen
Ein Klebebandspender für mehrere Rolle bietet die perfekte Möglichkeit, Farbcodierungsbänder in allen Farben zu lagern.
Marke: Fisherbrand™ 15912
Beschreibung
Ein Klebebandspender für mehrere Rolle bietet die perfekte Möglichkeit, Farbcodierungsbänder in allen Farben zu lagern.
- Zum Spenden mehrerer Rollen mit einem Durchmesser von 1 in. (76,2 mm) Kern (14 yd. [13 m] Klebeband)
- Für Bänder mit einer Breite von 13, 19 oder 75 mm (0,50, 0,75 oder 3 in.) und einer Gesamtbreite von 9,50 in. (24 cm)
- Die Spender sind mit einem gummiartigen Filzmaterial ausgestattet, das Rutschen verhindert
Bestellinformation
Bänder separat bestellen.
Spezifikation
Klebebandspender für mehrere Rollen | |
Klebebänder auf 1 in.-Kern | |
Metall | |
Zur Abgabe von Rollen mit 9,5 B und 14 yd. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Klebebandspender für mehrere Rollen > Für Rollen mit: 14 yd. (13 m) Klebeband
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur