Learn More
Fisherbrand™ Klebebandspender für mehrere Rollen
Ein Klebebandspender für mehrere Rolle bietet die perfekte Möglichkeit, Farbcodierungsbänder in allen Farben zu lagern.
64.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Klebebandspender für mehrere Rollen |
---|---|
Material | Metall |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10092594
|
Fisherbrand™
15912 |
Klebebänder auf 1 in.-Kern | Zur Abgabe von Rollen mit 9,5 B und 14 yd. |
64.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Ein Klebebandspender für mehrere Rolle bietet die perfekte Möglichkeit, Farbcodierungsbänder in allen Farben zu lagern.
- Zur Abgabe von mehreren Rollen mit einem Kerndurchmesser von 3 in. (76,2 mm) (14 yd. [13 m] Klebeband)
- Für 0,50, 0,75 oder 3 in. breite Bänder (13, 19 oder 25 mm) mit einer Gesamtbreite von 9,50 in. (24 cm)
- Die Spender sind mit einem gummiartigen Filzmaterial ausgestattet, das ein Rutschen verhindert
Bestellinformation
Bänder separat bestellen.
Spezifikation
Klebebandspender für mehrere Rollen | |
Metall |