Learn More
Fisherbrand™ Flüssigprobenehmer aus HDPE
Für Industrie- und Umweltanwendungen.
278.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Probenehmer für Flüssigkeiten |
---|---|
Material | HDPE |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Industrie- und Umweltanwendungen |
Durchmesser (angloamerikanisch) Griff | 1,25 in. |
Durchmesser (metrisch) Griff | 3,2 cm |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Griff | Länge (metrisch) Griff | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Griff | Länge (metrisch) Griff | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16562440
|
Fisherbrand™
033382B |
6 ft. | 1,8 m | 3 in. | 7,62 cm |
278.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Chemikalienbeständige Polyethylen-Probenehmer mit hoher Dichte, ideal für den Einsatz in korrosiven Umgebungen und schwer zugänglichen Bereichen.
- 500 ml-Flasche wird in das Ende des Griffs geschraubt und über vier Anschlüsse befüllt
- Der Griff wird in zwei Teilen geliefert
- Wiederverwendbar
- Griff AD: 3,2cm (1,25 in.)
Bestellinformation
Zusätzliche Größen für Flüssigprobenehmer erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter, um zu bestellen.
Spezifikation
Probenehmer für Flüssigkeiten | |
Für Industrie- und Umweltanwendungen | |
3,2 cm |
HDPE | |
1,25 in. |