Learn More
Fisherbrand™ Flüssigprobenehmer aus HDPE
Für Industrie- und Umweltanwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ 033382B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16562440
  • 278.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Chemikalienbeständige Polyethylen-Probenehmer mit hoher Dichte, ideal für den Einsatz in korrosiven Umgebungen und schwer zugänglichen Bereichen.
  • 500 ml-Flasche wird in das Ende des Griffs geschraubt und über vier Anschlüsse befüllt
  • Der Griff wird in zwei Teilen geliefert
  • Wiederverwendbar
  • Griff AD: 3,2cm (1,25 in.)
Bestellinformation
Zusätzliche Größen für Flüssigprobenehmer erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter, um zu bestellen.
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer für Flüssigkeiten
Für Industrie- und Umweltanwendungen
3,2 cm
205,89 cm
1,8 m
7,62 cm
HDPE
1,25 in.
81,06 in.
6 ft.
3 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Flüssigprobenehmer aus HDPE > 6 ft. Flüssigprobenehmer