Learn More
Fisherbrand™ Tragbarer Klebebandspender
GREENER_CHOICE
Für verschiedene Klebebandbreiten, auf 1 in.-Kernen für einfaches Abrollen.
Marke:  Fisherbrand™ 15942
Artikelnummer. 17877291
  • 11.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für 0,50, 0,75 oder 1 in. (1,3, 1,9 oder 2,5 cm) breite Klebebänder auf 1 in.-Kern (2,5 cm-Kern)
  • Konstruktion aus Kunststoff
Bestellinformation
Klebeband separat bestellen.
Spezifikation
Spezifikation
Klebebandspender
Kunststoff
Für Klebebänder einer Breite von 0,5, 0,75 oder 1 in. auf einem 1 in.-Kern
Tragbar
Name des Produkts
Fisherbrand™ Tragbarer Klebebandspender > Tragbarer Spender; für 14 yd.-Rollen (13 m-Rollen)