Learn More
Pohli™ Spender für Verpackungsklebeband
Hand-Klebebandspender, 75 mm.
Marke:  Pohli™ 2103217
Artikelnummer. 15851418
  • 122.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Handspender für (UN)-Klebeband
  • 75 mm breit
  • 360 g/Stück
Spezifikation
Spezifikation
Klebeband
SUPER FSP Kombinationsverpackung
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Pohli™ Spender für Verpackungsklebeband > Zur Verwendung mit Klebeband 75 mm W
Klebeband muss separat bestellt werden (2403216).