Learn More
Fisherbrand™ Spitzen mit Aerosolbarriere für das Beladen von Gelen
GREENER_CHOICE
Gewährleisten eine geringstmögliche Flüssigkeitsretention
81.70 CHF - 211.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert Gefiltert
Farbe Natural
Zur Verwendung mit (Anwendung) Minimiert die Flüssigkeitsretention
Spitzenform Gel-Beladung
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12992571
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
F010R204S20-FIS
20 μl Im Gestell
211.00 CHF
1020 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11967734
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
F010R204S100FIS
10 bis 100 μl Im Gestell
81.70 CHF
1020 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Keine DNase- oder RNase-Kontamination
  • Naturfarben
  • Für die Verwendung mit, aber nicht beschränkt auf: Biohit Proline™ Elektronic, BrandTech™ Transferpette™, Eppendorf™ Reference 2000, Eppendorf Research 2100, Thermo Finnpipette™ Focus, Fisherbrand™ Finnpipette™, Fisherbrand Finnpipette II, Genemate™ ISC Bio Express, Hamilton SoftGrip™, Jencons Sealpette™ Elektronic, Labnet Labpette™ Digital, Mettler Toledo VoluMate™, Nichiryo 5000, Oxford™ Benchmate™, Pipetman™, Rainin™, Vistalab Ovation
Spezifikation
Spezifikation
Gefiltert
Minimiert die Flüssigkeitsretention
Polypropylen
Natural
Gel-Beladung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Spitzen mit Aerosolbarriere für das Beladen von Gelen