Learn More
Justman Brush Bürsten mit flexiblem Griff
Weiche, einreihige Borsten passen problemlos in den Flaschenhals
30.00 CHF - 269.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Kolbenbürste |
---|---|
Bristle Type | Weich |
Griffmaterial | Kunststoff |
Handle Type | Flexibel |
Enthält | Hängender Ring |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11839000
|
Justman Brush
03570C |
43,18 cm | 1.000 ml-Kolben |
30.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15853668
|
Justman Brush
03570B |
35,56 cm | 500 ml-Kolben |
269.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Entwickelt für die Reinigung von Erlenmeyer-, Filter-, Kjeldahl-, Nephelo-, birnenförmigen, Rundboden-, Flachboden-, Reaktions- und Messkolben.
- Der Kunststoffgriff ist biegsam, sodass sich die Borsten an die Behälterform anpassen
- Der Griff hat einen hängenden Ring
Spezifikation
Kolbenbürste | |
Kunststoff | |
Hängender Ring |
Weich | |
Flexibel | |
1 |