Learn More
Justman Brush Bürsten mit flexiblem Griff
Beschreibung
Entwickelt für die Reinigung von Erlenmeyer-, Filter-, Kjeldahl-, Nephelo-, birnenförmigen, Rundboden-, Flachboden-, Reaktions- und Messkolben.
- Der Kunststoffgriff ist biegsam, sodass sich die Borsten an die Behälterform anpassen
- Der Griff hat einen hängenden Ring
Spezifikation
Kolbenbürste | |
Kunststoff | |
1,75 Zoll | |
1.000 ml-Kolben | |
17 in. | |
43,18 cm | |
1 |
Weich | |
Flexibel | |
4,4 cm | |
Hängender Ring | |
5 in. | |
12,7 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justman Brush Bürsten mit flexiblem Griff > Für 1.000 ml-Kolben
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur