Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand Erlenmeyerkolbenklammern für Ultraschallgeräte
Befestigen Sie Erlenmeyerkolben sicher an Fisherbrand™ Ultraschallreinigungsgeräten. Die Fisherbrand™ Klammern für Erlenmeyerkolben werden aus robustem und langlebigem Edelstahl gefertigt, um eine hervorragende Stabilität zu gewährleisten.
22.95 CHF - 41.10 CHF
Spezifikation
Typ | Flask Clamp |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultraschallreiniger |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10619474
|
Fisherbrand™
1007553 |
50 ml-Erlenmeyerkolben |
22.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10136372
|
Fisherbrand™
1007555 |
250-ml-Erlenmeyerkolben |
28.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10084622
|
Fisherbrand™
1007557 |
500 ml-Erlenmeyerkolben |
34.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10562963
|
Fisherbrand™
1007558 |
1000 ml Erlenmeyerkolben |
41.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Sichere Befestigung
- Aus starkem und langlebigem Edelstahl
- Überragende Stabilität
Spezifikation
Flask Clamp | |
Ultraschallreiniger |