Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand Erlenmeyerkolbenklammern für Ultraschallgeräte
Befestigen Sie Erlenmeyerkolben sicher an Fisherbrand™ Ultraschallreinigungsgeräten. Die Fisherbrand™ Klammern für Erlenmeyerkolben werden aus robustem und langlebigem Edelstahl gefertigt, um eine hervorragende Stabilität zu gewährleisten.
Marke:  Fisherbrand™ 1007557
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10084622
  • 34.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sichere Befestigung
  • Aus starkem und langlebigem Edelstahl
  • Überragende Stabilität
Spezifikation
Spezifikation
Kolbenklammer
Ultraschallreiniger
500 ml-Erlenmeyerkolben
Videos
  • Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fisherbrand Erlenmeyerkolbenklammern für Ultraschallgeräte > Für 500 ml-Erlenmeyerkolben