Learn More
Fisherbrand™ Tropfball
Erleichtern Sie sich das Dispensieren mit Fisherbrand Tropfbällen.Diese Bälle aus Naturkautschuk sind in zwei Größen erhältlich, um den Laborkomfort zu erhöhen.
Marke: Fisherbrand™ HS20629A
45.14 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erleichtern Sie sich das Dispensieren mit Fisherbrand Tropfbällen.Diese Bälle aus Silikon-Gummi sind in zwei Größen erhältlich, um den Laborkomfort zu erhöhen.
- Aus Naturkautschuk.
- 1 ml-Kapazität, 43 L x 13 mm AD (5 mm Lochdurchmesser)
- Entwickelt für die Verwendung mit Pasteur-Pipetten, kleinen Pipetten und medizinischen Tropfern
Spezifikation
1 ml | |
Blau | |
Silikonkautschuk | |
1 | |
1 ml | |
7 mm | |
6,7 mm |
Nicht autoklavierbar | |
Pasteurpipette, kleinvolumige Pipette, Medizintropfer | |
Saugbalg | |
Tropfball | |
Pasteurpipetten, kleinvolumige Pipetten und Medizintropfer | |
0,265 in. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%