Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Flintglas mit einfachem Ende
Speziell ausgeglüht, um Brüche am Spannungspunkt zu vermeiden
Marke: Fisherbrand™ 60C14-958-D
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Speziell getempert für geringere Bruchgefahr an Stresspunkten
- Runder Boden
- Schutz vor Schnitten dank glatter Ober- und Unterseite
Bestellinformation
Auf Tabletts verpackt
Spezifikation
10 mL | |
Flintglas | |
Speziell getempert für geringere Bruchgefahr an Stresspunkten | |
Tablett | |
Unsteril | |
KIM-KAP |
100 mm | |
Ja | |
Keine | |
250/Tablett | |
13 mm | |
Einweg-Zellkulturröhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Flintglas mit einfachem Ende > O.D. x L: 13 x 100mm; 250/tray
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur