Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Wäge-/Trockenschalen aus Aluminium
Zum Wiegen, Trocknen und mehr entwickelt. Mit vielen beliebten Waagen und Feuchteanalysatoren kompatibel. Auswahl an Schalen mit Durchmessern von 10.9 cm und 12.2 cm.
221.52 CHF - 500.00 CHF
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Einwegprodukt | Einwegprodukt |
Material | Aluminium |
Form | Rund |
Typ | Wägeschale |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) oben | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) oben | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11764059
|
Fisherbrand™
08732110 |
50 ml | 122 mm | 5,1 mm |
500.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11754059
|
Fisherbrand™
08732111 |
60 mL | 100.5 mm | 8 mm |
221.52 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
Beschreibung
Fisherbrand™ Einweg-Wäge-/Trocknungsschalen aus Aluminium sind eine wirtschaftliche und zuverlässige Wahl für Einmal-Laboranwendungen. Zum Wiegen, Trocknen und mehr entwickelt. Mit vielen beliebten Waagen und Feuchteanalysatoren kompatibel. Auswahl an Schalen mit Durchmessern von 10.9 cm und 12.2 cm.
- Universell einsetzbare Wägeschalen zum Dosieren, Lagern, Verdampfen und Trocknen
- Mit vielen beliebten Waagen und Feuchteanalysatoren kompatibel, z. B.:
- Ohaus™, Mettler Toledo™, Sartorius™, Denver Instrument™ und weitere
- Hergestellt aus langlebigem Aluminium für den Laborgebrauch
- Auswahl:
- 10.9 cm (4.25 in.)-Schalen mit leicht geriffelten Seiten und Bördelrand
- 12.2 cm (4.75 in.)-Schalen mit flacher Oberseite
Spezifikation
Flach | |
Aluminium | |
Wägeschale |
Einwegprodukt | |
Rund | |
Allgemeine Anwendungen |