Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Wäge-/Trockenschalen aus Aluminium
Zum Wiegen, Trocknen und mehr entwickelt. Mit vielen beliebten Waagen und Feuchteanalysatoren kompatibel. Auswahl an Schalen mit Durchmessern von 10.9 cm und 12.2 cm.
Marke: Fisherbrand™ 08732111
Beschreibung
Fisherbrand™ Einweg-Wäge-/Trocknungsschalen aus Aluminium sind eine wirtschaftliche und zuverlässige Wahl für Einmal-Laboranwendungen. Zum Wiegen, Trocknen und mehr entwickelt. Mit vielen beliebten Waagen und Feuchteanalysatoren kompatibel. Auswahl an Schalen mit Durchmessern von 10.9 cm und 12.2 cm.
- Universell einsetzbare Wägeschalen zum Dosieren, Lagern, Verdampfen und Trocknen
- Mit vielen beliebten Waagen und Feuchteanalysatoren kompatibel, z. B.:
- Ohaus™, Mettler Toledo™, Sartorius™, Denver Instrument™ und weitere
- Hergestellt aus langlebigem Aluminium für den Laborgebrauch
- Auswahl:
- 10.9 cm (4.25 in.)-Schalen mit leicht geriffelten Seiten und Bördelrand
- 12.2 cm (4.75 in.)-Schalen mit flacher Oberseite
Spezifikation
Flach | |
Einwegprodukt | |
Rund | |
Allgemeine Anwendungen | |
100.5 mm |
60 mL | |
Aluminium | |
Wägeschale | |
8 mm | |
100,5 mm (innenliegendes Oberteil) |