Learn More
Fisherbrand™ Transparente Kunststoffverpackung
Speziell für Laboranwendungen entwickelt
8.50 CHF
Spezifikation
Anwendungen Versiegelung, Wägung, Übertragung von Proben
Länge (angloamerikanisch) 100 ft.
Farbe Klar
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,4 m
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11785873
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
90023-44
Eine Abreißrolle
8.50 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Speziell entwickelt für das Labor entwickelt
  • Hergestellt aus 100 % ultrareinem Polyethylen – Proben bleiben sauber und werden nicht verunreinigt
  • Durch die außerordentlich gute Hafteigenschaft bleiben darin eingewickelte Becher, Flaschen oder Petrischalen dicht und dauerhaft verschlossen
  • Klebt beim Verpacken nicht zusammen, wodurch sich die Folie nicht verheddert
  • Karton ist mit praktischer Abrisskante aus Metall versehen
Spezifikation
Spezifikation
Versiegelung, Wägung, Übertragung von Proben
Klar
30,4 m
100 ft.
12 in.
Polyethylen