Learn More
Bel Art™ C-förmige Bleiringe für Kolben
Passen genau um Kolben mit seitlichen Schlauchanschlüssen. Bel Art C-förmige Bleiringe für Kolben sind in vier Kombinationen mit unterschiedlichen Durchmessern und Gewichten lieferbar.
48.70 CHF - 63.35 CHF
Spezifikation
Produkttyp Zubehör
Enthält Ring Only
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Hellgrün
Material Blei
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10233553
Unterlagen ansehen
Bel Art™
F18308-0500
4,31 cm 7.62 cm Kolben von 125 bis 500 ml 230 g
48.70 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11362744
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18308-2000
5,58 cm 10.16 cm 500 bis 2000 ml Kolben 680 g
63.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11372744
Unterlagen ansehen
Bel Art™
F18308-4000
7,11 cm 11,43 cm 1.000 bis 4.000 ml-Kolben 900 g
62.75 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11342234
Unterlagen ansehen
Bel Art™
F18308-1000
5,1 cm 8.89 cm Kolben von 250 bis 1000 ml 450 g
49.10 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schläuche müssen nicht mehr entfernt werden
  • Die Bleiringe sind zum Schutz der Glasbehälter mit Vikem-Vinyl beschichtet
  • Die Ringe sind flexibel und können auseinandergebogen werden, damit sie auch auf breitere Gefäße passen
Spezifikation
Spezifikation
Zubehör
Nicht autoklavierbar
Blei
None
Non-sterile
Ring Only
Hellgrün
Circular
Yes, When Empty
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ C-förmige Bleiringe für Kolben