Learn More
Bel Art™ C-förmige Bleiringe für Kolben
Passen genau um Kolben mit seitlichen Schlauchanschlüssen. Bel Art C-förmige Bleiringe für Kolben sind in vier Kombinationen mit unterschiedlichen Durchmessern und Gewichten lieferbar.
Marke:  Bel Art™ F18308-4000
59.61 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11372744
  • 62.75 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-10-2025
Beschreibung
  • Schläuche müssen nicht mehr entfernt werden
  • Die Bleiringe sind zum Schutz der Glasbehälter mit Vikem-Vinyl beschichtet
  • Die Ringe sind flexibel und können auseinandergebogen werden, damit sie auch auf breitere Gefäße passen
Spezifikation
Spezifikation
Ring Only
Nicht autoklavierbar
Flasks (1 to 4 L)
Circular
Yes, When Empty
1.000 bis 4.000 ml-Kolben
114 mm
2,8 in.
11,43 cm
2 lb.
Zubehör
Hellgrün
Blei
None
Non-sterile
114 mm
19 mm
4,5 in.
7,11 cm
900 g
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ C-förmige Bleiringe für Kolben > Für Kolben von 1.000 bis 4.000 ml; Innendurchmesser:71mm; Gewicht:900g