Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ 275 ml-Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E 100-Spezifikationen.
451.00 CHF - 520.20 CHF
Spezifikation
Schritten | 0.0005 |
---|---|
Länge (metrisch) | 330 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser |
Volumen (metrisch) | 275 mL |
Temperature of Standardization | 60 °F |
Produktcode | Marke | ASTM-Nummer | Zertifizierung/Konformität | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | ASTM-Nummer | Zertifizierung/Konformität | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11707844
|
Fisherbrand™
116034HC |
89H | 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 | 1.00 to 1.05 ASTM 89H-62 | N/A | N/A | N/A | |||||
11717844
|
Fisherbrand™
116034JC |
90H | 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 | 1.05 to 1.10 ASTM 90H-62 | N/A | N/A | N/A | |||||
11707854
|
Fisherbrand™
116037GC |
117H | 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 | 1,30 bis 1,35 ASTM 117H-62 |
451.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11787844
|
Fisherbrand™
116037EC |
115H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 1.20 to 1.25 ASTM 115H-62 | N/A | N/A | N/A | |||||
11717854
|
Fisherbrand™
116037HC |
118H | 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 | 1.35 to 1.40 ASTM 118H-62 | N/A | N/A | N/A | |||||
11797844
|
Fisherbrand™
116037FC |
116H | 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 | 1.25 to 1.30 ASTM 116H-62 | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E 100-Spezifikationen.
- Temperatur zur Standardisierung: 60 °F
- Division: 0,0005
- Länge: 330mm
Compliance
Kalibriert gemäß ASTM™ E 126-Spezifikationen.
Spezifikation
0.0005 | |
Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser | |
60 °F |
330 mm | |
275 mL |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ ASTM™ 275 ml-Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser