Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Lab Frame Rods
Corrosion resistant hard aluminum rods for smooth fit with lab frames.
Marke: Fisherbrand™ 02215478
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rods with center-less ground allow for precise fiting
- With chamfered ends for easy location
- Diameter: 13mm (0.51 in.)
Spezifikation
Aluminium | |
12 in. | |
30.48 cm | |
Korrosionsbeständig mit abgeschrägten Enden für einfache Position |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Aluminum Lab Frame Rods > Length: 30.48cm (12 in.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur