Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Lab Frame Rods
Corrosion resistant hard aluminum rods for smooth fit with lab frames.
14.00 CHF
Spezifikation
Material | Aluminium |
---|---|
Produkttyp | Korrosionsbeständig mit abgeschrägten Enden für einfache Position |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17291384
|
Fisherbrand™
02215478 |
12 in. | 30.48 cm |
14.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Rods with center-less ground allow for precise fiting
- With chamfered ends for easy location
- Diameter: 13mm (0.51 in.)
Spezifikation
Aluminium | |
Korrosionsbeständig mit abgeschrägten Enden für einfache Position |