Learn More
Fisherbrand™ Trockenkammern aus Acryl
GREENER_CHOICE
Zur staub- und feuchtigkeitsfreien Lagerung in Kühlgeräten, Tiefkühlgeräten und auf Arbeitsflächen
311.00 CHF - 520.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Schrankausführung Frontbeladung
Material Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Lagerung wasserfreier und hygroskopischer biologischer und chemischer Substanzen, sowie für elektronische Bauteile und alle Teile, die kontrollierte Lagerbedingungen erfordern
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Anzahl Einschübe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Anzahl Einschübe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11997864
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
305317-0070
7 in. 17,8 cm 2 herausnehmbare, höhenverstellbare und belüftete Einschübe
311.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11907874
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
305317-0120
12 in. 30,5 cm 3 herausnehmbare, verstellbare und belüftete Einlegeböden
426.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11917874
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
305317-0180
18 in. 45,7 cm 4 abnehmbar, verstellbar und belüftet
520.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Staub- und feuchtigkeitsfreie Lagerung in Kühl- und Tiefkühlgeräten und auf dem Labortisch
  • Optimal zur Lagerung wasserfreier und hygroskopischer biologischer und chemischer Substanzen, sowie für elektronische Bauteile und alle Teile, die kontrollierte Lagerbedingungen erfordern
  • Die Neoprendichtung an der Tür gewährleistet eine gute Abdichtung
  • Die Tür wird mit zwei Edelstahlverriegelungen (große Größe mit drei Verriegelungen) sowie einem Scharnier über die gesamte Länge verschlossen
  • Das herausnehmbare Tablett mit Lippenrand nimmt feste Trockenmittel auf
  • Die Einschübe sind herausnehmbar, einstellbar und für maximale Luftströmung belüftet
Bestellinformation
Maße der Kammern (L x B): 12 x 12 in. (30.5 x 30.5 cm)
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Frontbeladung
Ideal zur Lagerung wasserfreier und hygroskopischer biologischer und chemischer Substanzen, sowie für elektronische Bauteile und alle Teile, die kontrollierte Lagerbedingungen erfordern
12 x 12 Zoll (30,4 x 30,4 cm)
30,5 cm
30,5 cm
Klar
Acryl
Neopren-Dichtung, zwei Edelstahlverriegelungen (große Größe mit drei Verriegelungen) und Scharnier über gesamte Höhe, herausnehmbares Trockenmittel-Tablett mit Rand, belüftete Einschübe
12 in.
12 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Trockenkammern aus Acryl