Learn More
Fisherbrand™ Rechteckige Absorptionsmakroküvetten mit Deckel aus PTFE
Includes: PTFE-Deckel
Beschreibung
Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
- Alle Zellen haben eine Breite von 12.5 mm
- Rechteckige Zellen mit Pfadlängen von 1, 5 oder 10
- Erhältlich mit verschiedenen Fenstermaterialen für eine breite Palette von Assay
- Erhältlich mit vier Materialien, z. B. Quarz, optischem Quarz, optischem Spezialglas und optischem Glas
- Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot
- Glasfenster für Routineanwendungen im ultravioletten und sichtbaren Bereich
Spezifikation
Makroabsorptionszelle | |
Quarz | |
10 mm | |
5 mm | |
45 mm | |
12,5 mm | |
Rechteck |
1.5 ml | |
PTFE | |
2/Packung, 8 Packungen/Karton | |
200 bis 2.500 nm | |
Standard-Zellhalter für Spektralphotometer | |
Übertragung vom fernen Ultraviolett bis zum Infrarot |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Rechteckige Absorptionsmakroküvetten mit Deckel aus PTFE > Mit PTFE-Deckel; Makro; Quarz; zwei durchsichtige Fenster; 200 bis 2500 bis mm; 1500 μl; 2/Pckg.;8 Pckg./Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur