Learn More
Fisherbrand™ Saugfähige Unterlagen
Hochabsorbierende Fasern saugen verschüttete Flüssigkeiten auf.
440.91 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Saugfähige Unterlage |
---|---|
Material | Polyethylen |
Extinktion | 750 ml/m2 |
Breite (angloamerikanisch) | 20 in. |
Breite (metrisch) | 510 mm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11917964
![]() |
Fisherbrand™
55036-00 |
910 x 510 mm (36 x 20 in.) |
440.91 CHF
125 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Zur raschen Aufnahme von Flüssigkeiten und zur Verhinderung einer Ausbreitung von Verschüttungen
- Liegen flach auf der Tischplatte an, ohne zu verrutschen
- Das dämpfende Oberflächenmaterial reduziert Beschädigungen empfindlicher Laborgeräte auf ein Minimum
- Chemikalienbeständige Schutzfolie aus Polyethylen
- Die Deckschicht aus Spinnvlies sorgt selbst bei Nässe für lange Haltbarkeit.
- Absorption von bis zu 750 ml/m2
Spezifikation
Saugfähige Unterlage | |
750 ml/m2 | |
510 mm |
Polyethylen | |
20 in. | |
Zur raschen Aufnahme von Flüssigkeiten und zur Verhinderung einer Ausbreitung von Verschüttungen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Saugfähige Unterlagen